Learn More
L-isoleucine, multiofficinal, U.S.P., J.T.Baker™
Code produit. 15537964 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
Code produit. 15537964
Marque: Avantor J.T.Baker 208206
Identifiants chimiques
CAS 73-32-5
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00064222 MFCD00004268
Clé InChI AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Synonyme l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
CID PubChem 6306
ChEBI CHEBI:17191
Nom IUPAC Acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Isoleucine
Conditionnement Flacon poly
Quantité 1 kg
Poids de la formule 131.17
Qualité Multiofficinal / USP