Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-isoleucine, 99 %
Code produit. 10563721
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-32-5
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00064222 MFCD00004268
Clé InChI AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Synonyme l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
CID PubChem 6306
ChEBI CHEBI:17191
Nom IUPAC Acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Isoleucine
Point de fusion 284.0°C to 286.0°C
Couleur Blanc
Chlorure 500ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 20ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 30ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Résidus après l’allumage 0.3% max.
Beilstein 04, 454
Rotation spécifique + 41.00
Sulfate 300ppm max.
Merck Index 15, 5225
Informations sur la solubilité Solubility in water: 41.2g/L (50°C). Other solubilities: soluble in mineral acids, practically insoluble in alcohol, insoluble in ether
Point de sublimation 168.0 °C
Conditions de rotation spécifiques +41° (20°C c=4,6N HCl)
Quantité 25 g
Poids de la formule 131.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux