Learn More
L-histidine, pure, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
3 kg
Conditionnement:
100g
3kg
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 282°C |
| pH | 7.0 to 8.5 |
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Quantité | 3 kg |
| Poids de la formule | 155.16g/mol |
| Forme physique | Solide |