Learn More
Monochlorhydrate de L-histidine, multiofficinal, F.C.C., J.T.Baker™ Code produit.: 13284004
Monochlorhydrate de L-histidine, multiofficinal, F.C.C., J.T.Baker™
Code produit. 13284004
1 kg
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Code produit. 13284004
Marque: Avantor J.T.Baker 208106
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Histidine Monohydrochloride
CAS 5934-29-2
Formule moléculaire C6H12ClN3O3
Conditionnement Flacon poly
Numéro MDL MFCD00151027
Synonyme l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
Clé InChI CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
SMILES O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoïque ; hydrate ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 209.63
Quantité 1 kg
CID PubChem 165377
Poids de la formule 209.63
Qualité FCC / multiofficinal
Nom du produit
Monochlorhydrate de L-histidine, multiofficinal, F.C.C., J.T.Baker™ >