Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de L-histidine monohydraté, 99 %
Code produit. 11448850
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
50g
Code produit. 11448850
Marque: Thermo Scientific Chemicals A17627.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Le monochlorhydrate de L-histidine monohydraté, numéro CAS 5934-29-2, est un précurseur de l’histidine par l’histidine décarboxylase.
L-Histidine monohydrochloride monohydrate is used as a precursor through histidine decarboxylase. It is also used to study the cultures of the human T-lymphoblastic leukemia cell line, modulation of apoptosis. It is also used to enhance the biosynthesis of Lovastatin by cultured aspergillus terreus. It is utilized as a single nitrogen source to probe swarming in Pseudomonas aeruginosa on agar. It is employed as a component to avoid the risk of contaminating bioproducts with adventitious viruses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monochlorhydrate de L-histidine monohydraté est utilisé comme précurseur via l’histidine décarboxylase. Il est également utilisé pour étudier les cultures de la lignée cellulaire de la leucémie lymphoblastique T humaine, la modulation de l’apoptose. Il est également utilisé pour améliorer la biosynthèse de la lovastatine par des aspergillus terreus cultivés. Il est utilisé comme unique source d’azote pour sonder l’essaimage de Pseudomonas aeruginosa sur gélose. Il est utilisé comme composant afin d’éviter le risque de contamination des bioproduits par des virus fortuits.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5934-29-2
Formule moléculaire C6H12ClN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 209.63
Numéro MDL MFCD00151027
Clé InChI CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Synonyme l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
CID PubChem 165377
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoïque ; hydrate ; chlorhydrate
SMILES O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Histidine monohydrochloride monohydrate
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 4168261
Merck Index 14,4720
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 500 g
Poids de la formule 209.63 (191.62 Anhydrous)
Rotation optique +10° (c=5 in 5N HCl)
Pourcentage de pureté 99%