Learn More
L-glutathion, réduit, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15484589
L-glutathion, réduit, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15484589
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 15484589
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62166.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Tripeptide utilisé pour le clivage réducteur des liaisons disulfures
A tripeptide used for the reductive cleavage of disulfide bonds L-Glutathione is used in the treatment of lung diseases for patients who are HIV positive. It protects the cancerous cells by conferring resistance to chemotherapeutic drugs. It is involved in many aspects of metabolism including transport of g-glutanyl amino acids and reductive cleavage of disulfide bonds. As an antioxidant, it prevents damage to important cellular components that arise due to reactive oxygen species like free radicals and peroxide. It is also used to decrease the concentrations of inflammatory cytokines (IL-6, IL-18) as well as involved in increasing the level of serum Ca2+ ions. It is also used in white wine production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylformamide, l’éthanol, la solution saline tamponnée au phosphate, l’alcool dilué, l’ammoniac liquide et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-18-8
Formule moléculaire C10H17N3O6S
Poids moléculaire (g/mol) 307.321
Numéro MDL MFCD00065939
Clé InChI RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonyme glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
CID PubChem 124886
ChEBI CHEBI:16856
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxyméthylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoïque
SMILES C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutathione
Note relative au nom reduced
Point de fusion ∽193°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 1729812
Merck Index 14,4475
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl formamide,ethanol,phosphate buffered saline,diluted alcohol,liquid ammonia and dimethyl sulfoxide.
Rotation optique −17° (c=2 in Water)
Poids de la formule 307.33
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN20L019 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2025 Catalog NumberJ62166.06,J62166.14,J62166.22
Numéro de lotU23K035 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/09/2024 Catalog NumberJ62166.06,J62166.14,J62166.22
Numéro de lotS20K038 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/07/2024 Catalog NumberJ62166.06,J62166.14,J62166.22
Numéro de lotP02K002 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2024 Catalog NumberJ62166.06,J62166.14,J62166.22
Numéro de lotP15K002 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2024 Catalog NumberJ62166.06,J62166.14,J62166.22
Nom du produit
L-glutathion, réduit, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >