Learn More
L(-)-glutathion, oxydé, hydrate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10683342
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27025-41-8
Formule moléculaire C20H32N6O12S2
Poids moléculaire (g/mol) 612.63
Numéro MDL MFCD00150701
Clé InChI YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Synonyme oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
CID PubChem 65359
ChEBI CHEBI:17858
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-5-[(2R)-3-[[(2R)-2-[(4S)-4-amino-4-carboxybutanoyl]amino]-3-(carboxyméthylamino)-3-oxopropyl]disulfanyl]-1-(carboxyméthylamino)-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoïque
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Glutathione, oxidized hydrate
Point de fusion 178.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 4511
Conditions de rotation spécifiques − 99.00 (20.00°C c=4,water)
Rotation spécifique -92° to -106° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Poids de la formule 612.64
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline