Learn More
L(+)-glutamine, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15219295
L(+)-glutamine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15219295
1 kg
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Code produit. 15219295
Marque: Thermo Scientific Acros 386030010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-85-9
Formule moléculaire C5H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Numéro MDL MFCD00008044
Clé InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
CID PubChem 5961
ChEBI CHEBI:18050
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Glutamine
Point de fusion 185.0°C
Formule linéaire H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Informations sur la solubilité Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in methanol, ethanol, ether,, benzene, acetone, ethyl acetate, chloroform, soluble in mineral acids, soluble in ethanol: 46 μg/100mL (25°C), soluble in methanol: 3.5 mg/100mL (2
Quantité 1 kg
Poids de la formule 146.15
Identifiant produit
  • L(+)-Glutamine
Nom du produit
L(+)-glutamine, Thermo Scientific Chemicals >