Learn More
Chlorhydrate d’ester de tert-butyle L-glutamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Reactant in the synthesis of rhenium-glutamine conjugates. It is mainly used in food and pharma industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif dans la synthèse des conjugués rhénium-glutamine. Il est principalement utilisé dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique.
Solubilité
0,3 gramme soluble dans 2 ml de solution aqueuse transparente.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des acides et de la chaleur.
Réactif dans la synthèse des conjugués rhénium-glutamine. Il est principalement utilisé dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique.
Solubilité
0,3 gramme soluble dans 2 ml de solution aqueuse transparente.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des acides et de la chaleur.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-Glutamine tert-butyl ester hydrochloride |
Couleur | Blanc |
Informations sur la solubilité | Soluble 0.3gram in 2ml water clear solution. |
Nom IUPAC | tert-butyl 2-amino-4-carbamoylbutanoate hydrochloride |
Poids de la formule | 238.71 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Quantité | 1 g |
Forme physique | Poudre |