Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’acide L-glutamique, 99 %
Code produit. 11414154
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
L-Glutamic acid hydrochloride is used as a digestive aid. It is used in cell culture as a component of MEM non-essential amino acids solution. It has been used as a nitrogen source in the culture of Aspergillus fumigatus NRRL 2436 for fumagillin production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’acide L-glutamique est utilisé comme aide à la digestion. Il est utilisé en culture cellulaire comme composant de la solution d’acides aminés non essentiels MEM. Il a été utilisé comme source d’azote dans la culture d’Aspergillus fumigatus NRRL 2436 pour la production de fumarilline.
Solubilité
Soluble dans l’eau (490 g/l).
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138-15-8
Formule moléculaire C5H10ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 183.588
Numéro MDL MFCD00012619
Clé InChI RPAJSBKBKSSMLJ-DFWYDOINSA-N
Synonyme l-glutamic acid hydrochloride, s-2-aminopentanedioic acid hydrochloride, l-+-glutamic acid hydrochloride, glutamic acid hydrochloride, unii-m0c2sp444t, glu hcl, acidogen, acidulin, gastuloric, glutamidin
CID PubChem 2723891
Nom IUPAC acide (2S)-2-aminopentanedioïque ; chlorhydrate
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamic acid hydrochloride
Point de fusion 203°C (decomposition)
Beilstein 3565569
Merck Index 14,4469
Informations sur la solubilité Soluble in water (490g/L).
Densité 1.525
Quantité 1000 g
Poids de la formule 183.59
Rotation optique +23° (c=6 in Water)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Glutamic acid hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: L-Glutamic acid, hydrochloride