Learn More
Acide L-glutamique, acide libre, ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11304249 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Identifiants chimiques
CAS 142-47-2
Formule moléculaire C5H8NNaO4
Poids moléculaire (g/mol) 169.11
Numéro MDL MFCD00150138
Clé InChI LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYNA-M
Synonyme natriumglutaminat, sodium glutamate, glutamate sodium, monosodioglutammato, sodium l-glutamate, glutammato monosodico, monosodium l-glutamate, sodium hydrogen glutamate, monosodium glutamate, glutamic acid, monosodium salt
CID PubChem 86748263
Nom IUPAC Sodium 2-amino-4-carboxybutanoate
SMILES [Na+].NC(CCC(O)=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamic acid Monosodium Salt
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Densité 1.538g/mL at 20°C
Quantité 1 kg
Poids de la formule 187.13
Forme physique Poudre