Learn More
Chlorhydrate d’ester diméthylique d’acide L-glutamique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester diméthylique de l’acide L-glutamique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol (50 mg/ml).
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Stocker à l’écart des agents oxydants, de l’eau / de l’humidité, de la chaleur.
Le chlorhydrate d’ester diméthylique de l’acide L-glutamique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol (50 mg/ml).
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Stocker à l’écart des agents oxydants, de l’eau / de l’humidité, de la chaleur.
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride |
Point de fusion | 99°C to 103°C |
Beilstein | 4238829 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,methanol (50mg/ml). |
Poids de la formule | 211.65 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Quantité | 5 g |
Odeur | Odorless |
Rotation optique | +26° (c=5 in Water) |
Sensibilité | Hygroscopic |