Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide L-glutamique, 99+ %
30.10€ - 299.00€
Identifiants chimiques
CAS | 56-86-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9NO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 147.13 |
Numéro MDL | MFCD00002634 |
Clé InChI | WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex |
CID PubChem | 33032 |
ChEBI | CHEBI:16015 |
Nom IUPAC | 2-aminopentanedioic acid |
SMILES | NC(CCC(O)=O)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11477277
|
Thermo Scientific Chemicals
A15031.30 |
250 g |
30.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11458850
|
Thermo Scientific Chemicals
A15031.36 |
500 g |
48.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11467277
|
Thermo Scientific Chemicals
A15031.0B |
1000 g |
66.30€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11487277
|
Thermo Scientific Chemicals
A15031.0I |
5000 g |
299.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a chiral building-block in the synthesis of the (S)-isomer of -butyrolactone-4-carboxylic acid. L-Glutamic acid is widely used in fields of medicine, food processing, industry, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme bloc de construction chiral dans la synthèse de l’isomère (S) de l’acide -butyrolactone-4-carboxylique. L’acide L-glutamique est largement utilisé dans les domaines de la médecine, de la transformation alimentaire, de l’industrie, etc.
Solubilité
Il est très légèrement soluble dans l’eau froide.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Identifiants chimiques
56-86-0 | |
147.13 | |
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N | |
33032 | |
2-aminopentanedioic acid |
C5H9NO4 | |
MFCD00002634 | |
l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex | |
CHEBI:16015 | |
NC(CCC(O)=O)C(O)=O |
Spécification
L-Glutamic Acid | |
56-86-0 | |
C5H9NO4 | |
1723801 | |
l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex | |
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N | |
2-aminopentanedioic acid | |
33032 | |
147.13 | |
1.525 |
189°C to 192°C (decomposition) | |
≥99% | |
MFCD00002634 | |
14,4469 | |
It is very slightly soluble in cold water. | |
NC(CCC(O)=O)C(O)=O | |
147.13 | |
CHEBI:16015 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
H500
missing translation for 'einecsNumber' : 200-293-7
missing translation for 'rtecsNumber' : LZ9700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only