Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’ester méthylique de L-cystéine Code produit.: 15406389
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’ester méthylique de L-cystéine
Code produit. 15406389
250 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Code produit. 15406389
Marque: Thermo Scientific Chemicals J64436.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
L-Cysteine methyl ester hydrochloride is a biochemical shown to inhibit binding of ethynylestradiol metabolites to protein and nucleic acids. It used in the synthesis of peptides, Preparation of thiazolidine-4-carboxylates with carbonyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester méthylique de l-cystéine est un produit biochimique qui inhibe la liaison des métabolites de l’éthynylestradiol aux protéines et aux acides nucléiques. It used in the synthesis of peptides, Preparation of thiazolidine-4-carboxylates with carbonyl compounds. (Il est utilisé dans la synthèse de peptides, la préparation de thiazolidine-4-carboxylates avec des composés carbonylés.)
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18598-63-5
Formule moléculaire C4H10ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 171.639
Numéro MDL MFCD00038998
Clé InChI WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Synonyme l-cysteine methyl ester hydrochloride, methyl l-cysteinate hydrochloride, h-cys-ome.hcl, l-cystein methyl ester hydrochloride, acdrile, actiol, mecysteine hydrochloride, cysteine methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride
CID PubChem 2733208
Nom IUPAC méthyle (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoate ; chlorhydrate
SMILES COC(=O)C(CS)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cysteine methyl ester hydrochloride
Point de fusion 142°C (decomposition)
Couleur Blanc
Beilstein 3685824
Merck Index 14,5785
Informations sur la solubilité Soluble in water
Quantité 250 g
Poids de la formule 171.65
Forme physique Poudre cristalline
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’ester méthylique de L-cystéine >