Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-cystéine, 99+ %
La L-cystéine, numéro CAS 52-90-4, est un acide aminé contenant du soufre essentiel lié à la cystine. Elle joue un rôle important dans la protéosynthèse. Elle est précurseur du système antioxydant du glutathion et des agrégats de soufre de fer.
27.90€ - 422.10€
Identifiants chimiques
CAS 52-90-4
Formule moléculaire C3H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 121.154
Numéro MDL MFCD00064306
Clé InChI XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
CID PubChem 5862
ChEBI CHEBI:17561
Nom IUPAC Acide (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)S
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10543541
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
173600050
5 g Flacon en verre
27.90€
5g
10397540
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
173600250
25 g Flacon en plastique
35.22€
25g
10499470
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
173601000
100 g Flacon en plastique
104.52€
100g
10679263
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
173605000
500 g Flacon en plastique
422.10€
500g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La L-cystéine est un acide aminé essentiel. C’est l’une des pierres angulaires nécessaires à la protéosynthèse
  • Le composé participe au système antioxydant du glutathion et des agrégats de soufre de fer
Applications
  • Elle joue un rôle dans la production d’arômes tels que les arômes de viande obtenus par réaction avec des sucres
  • Ce composé est également appliqué au clivage des liaisons disulfures dans la kératine, la protéine principale dans les ongles, la peau et les cheveux
  • Dans la recherche chimique, il est utilisé en tant que matière première critique dans la fabrication de la N-acétyl-L-cystéine, de la S-carboxyméthyl-L-cystéine et de base de la L-cystéine
  • La L-cystéine est une composante du glutathion antioxydant et a été mise en cause dans le métabolisme de produits biochimiques essentiels tels que la coenzyme A, l’héparine et la biotine
  • Des études in vitro ont démontré que ce composé peut neutraliser l’activité de l’acétaminophène. En outre, en raison de son activité antioxydante, ce composé peut protéger le système nerveux.
  • Ce composé peut également se lier à plusieurs cofacteurs métalliques dans les enzymes
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Identifiant produit
  • L-Cysteine
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L-cystéine, 99+ %