Learn More
Acide L-cystéique monohydrate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-Cysteic acid monohydrate |
Point de fusion | 253.0°C to 254.5°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min |
Formule linéaire | HO3SCH2CH(NH2)CO2H·H2O |
Quantité | 10 g |
Conditions de rotation spécifiques | + 8.00 (20.00°C c=5, H2O) |
Rotation spécifique | + 8.00 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol |
Poids de la formule | 187.17 |