Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-carnosine, 98 %
Code produit. 10239703
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 305-84-0
Formule moléculaire C9H14N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Numéro MDL MFCD00005207
Clé InChI CQOVPNPJLQNMDC-ZETCQYMHSA-N
Synonyme l-carnosine, carnosine, beta-alanyl-l-histidine, karnozin, karnozzn, ignotine, l-ignotine, n-2-m, unii-8ho6pvn24w, nalpha-beta-alanyl-l-histidine
CID PubChem 439224
ChEBI CHEBI:15727
Nom IUPAC acide (2S)-2-(3-aminopropanoylamino)-3-(1H-imidazol-5-yle)propanoïque
SMILES C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)NC(=O)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Carnosine
Point de fusion 253.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 25, 516
Merck Index 15, 1851
Conditions de rotation spécifiques +20.90° (20°C c=1.5,H2O)
Rotation spécifique + 20.90
Poids de la formule 226.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • L-Carnosine