Learn More
L-bêta-proline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15464288
L-bêta-proline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15464288
250 mg
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 15464288
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H57895.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is an agrochemical and pharmacetical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire agrochimique et pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage recommandée : 2-8 °C. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72580-53-1
Formule moléculaire C5H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 115.132
Numéro MDL MFCD06738463
Clé InChI JAEIBKXSIXOLOL-BYPYZUCNSA-N
Synonyme s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, s-+-pyrrolidine-3-carboxylic acid, l-beta-proline, 3s-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s, s-pyrrolidine-3-carboxylicacid, s-beta-proline, s-, a-proline, pubchem11126
CID PubChem 1501969
Nom IUPAC acide (3S)-pyrrolidine-3-carboxylique
SMILES C1CNCC1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-beta-Proline
Point de fusion 185°C to 191°C
Beilstein 3537293
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Quantité 250 mg
Poids de la formule 115.13
Rotation optique +18° (c=2 in Water)
Pourcentage de pureté ≥98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ21G076 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH57895.MD,H57895.03
Numéro de lotK12Y040 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH57895.MD,H57895.03
Nom du produit
L-bêta-proline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >