Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ester méthylique de L-aspartyl-L-phénylalanine, 98 % Code produit.: 10217603
Thermo Scientific Chemicals Ester méthylique de L-aspartyl-L-phénylalanine, 98 %
Code produit. 10217603
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10217603
Marque: Thermo Scientific Chemicals 228650050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22839-47-0
Formule moléculaire C14H18N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 294.31
Numéro MDL MFCD00002724
Clé InChI IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Synonyme aspartame, nutrasweet, asp-phe-ome, asp-phe methyl ester, aspartam, aspartamum, aspartamo, l-aspartyl-l-phenylalanine methyl ester, aspartylphenylalanine methyl ester, dipeptide sweetener
CID PubChem 134601
ChEBI CHEBI:2877
Nom IUPAC (3S)-3-amino-4-[[(2S)-1 méthoxy-1-oxo-3-phénylpropan-2-yl]amino]-4-acide oxobutanoïque
SMILES COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester
Point de fusion 248.0°C to 250.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Perte à la dessiccation 4.5% max. (105°C, 4 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)CO2CH3
Rotation spécifique + 12.50
Merck Index 15, 829
Transmittance 95% min. (c=1, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble.
Conditions de rotation spécifiques + 12.50 (20.00°C c=4,15N formic acid)
Quantité 5 g
Poids de la formule 294.3
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464123 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/06/2024 Catalog Number228650250,228650010,228650050
Numéro de lotA0394244 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number228650250,228650010,228650050
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Ester méthylique de L-aspartyl-L-phénylalanine, 98 % >