Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel monosodique monohydraté d’acide L-aspartique, 99+ %
Code produit. 11476016
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11476016
Marque: Thermo Scientific Chemicals B22321.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 323194-76-9 | C4H8NNaO5 | 173.10 g/mol
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate is used as a principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel monosodique monohydraté de l’acide L-aspartique est utilisé comme neurotransmetteur principal pour une excitation synaptique rapide.
Solubilité
Insoluble dans l’eau froide.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 323194-76-9
Formule moléculaire C4H8NNaO5
Poids moléculaire (g/mol) 173.10
Numéro MDL MFCD00152960
Clé InChI PPTHNBYUFXSJPS-UHFFFAOYNA-M
Synonyme sodium l-aspartate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate, sodium aspartate monohydrate, sodium l-aspartate monohydrate, s-2-aminobutanedioic acid sodium salt, l-aspartic acid monosodium salt monohydrate, l-aspartic acid, monosodium salt, monohydrate, sodium +-aspartate hydrate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate tlc, l-aspartic acid sodium salt monohydrate nt
CID PubChem 23679051
SMILES O.[Na+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate
Informations sur la solubilité Soluble in cold water.
Nom IUPAC Sodium 2-amino-3-carboxypropanoate hydrate
Quantité 100 g
Poids de la formule 173.11 (155.10 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%