Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-asparagine monohydraté, 99 %
Code produit. 15149213 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
5kg
Code produit. 15149213
Marque: Thermo Scientific Chemicals 175270050
Demander un format en vrac ou personnalisé
La L(+)-Asparagine monohydratée, 99 %, C4H10N2O4, numéro CAS-5794-13-8, asparagine monohydratée, l +-asparagine monohydratée, asparagine, asparagine nf, l-asparagine hydratée, h-asn-oh.h2o, unii-2pd79vf521, l-asparagine monohydratée, l-asparagine, monohydratée, s-2,4-diamino-4-oxobutanoïque hydraté, 250 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5794-13-8
Formule moléculaire C4H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 150.134
Numéro MDL MFCD00151038
Clé InChI RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Synonyme l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
CID PubChem 170358
Nom IUPAC acide (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoïque ; hydrate
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Asparagine monohydrate
Point de fusion 233.0°C to 235.0°C
Note relative au nom 99%
Ammonium 1000ppm max.
Arsenic (As) 1ppm max.
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 210ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 11.5% to 12.5% (130°C, 3 hrs)
Autres acides aminés 1% max. (TLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Rotation spécifique + 35.00
Sulfate 280ppm max.
Transmittance 98% min. (c=2, H2O, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 30g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene
Conditions de rotation spécifiques + 35.00 (20.00°C c=10,6N HCl)
Quantité 5 kg
Poids de la formule 150.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline