Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-asparagine monohydratée, 98+ % Code produit.: 11487247
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-asparagine monohydratée, 98+ %
Code produit. 11487247
2500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11487247
Marque: Thermo Scientific Chemicals A15012.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
L-Asparagine is a naturally occurring proteinogenic amino acid, used in biomanufacturing cell culture systems for the production of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies. It is used in the biosynthesis of proteins. It is also required for development and function of the brain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L-asparagine est un acide aminé protéinogénique d’origine naturelle, utilisé dans les systèmes de culture cellulaire de biofabrication pour la production de protéines recombinantes thérapeutiques et d’anticorps monoclonaux. Elle est utilisée dans la biosynthèse des protéines. Elle est également nécessaire pour le développement et la fonctionnement du cerveau.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5794-13-8
Formule moléculaire C4H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 150.134
Numéro MDL MFCD00151038
Clé InChI RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Synonyme l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
CID PubChem 170358
Nom IUPAC acide (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoïque ; hydrate
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Asparagine monohydrate
Point de fusion ∼245°C (decomposition)
Beilstein 5767869
Merck Index 14,837
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Densité 1.543
Quantité 2500 g
Poids de la formule 150.14 (132.12 Anhydrous)
Rotation optique +31° (c=5 in 5N HCl)
Pourcentage de pureté ≥98%
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-asparagine monohydratée, 98+ % >