Learn More
L-asparagine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10564654 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10564654
Marque: Thermo Scientific Acros 371600025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 70-47-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-47-3
Formule moléculaire C4H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.119
Numéro MDL MFCD00064401
Clé InChI DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
CID PubChem 6267
ChEBI CHEBI:17196
Nom IUPAC Acide (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Asparagine
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Bouteille en plastique
Formule linéaire H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique + 34.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: insoluble in organic solvents
Eau 1% max.
Conditions de rotation spécifiques + 34.50 (20.00°C c=10,2N HCl)
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 132.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline