Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium d’acide L-ascorbique, 99 % Code produit.: 10123731
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium d’acide L-ascorbique, 99 %
Code produit. 10123731
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Code produit. 10123731
Marque: Thermo Scientific Chemicals 352685000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134-03-2
Formule moléculaire C6H7NaO6
Poids moléculaire (g/mol) 198.11
Numéro MDL MFCD00082340
Clé InChI WHPNKQBYKGWBQD-PQYRJTSOSA-N
Synonyme sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate
CID PubChem 131674100
Nom IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4 -dihydroxy-2H-furan-5-un ; hydrogène moléculaire ; sodium
SMILES [HH].C(C(C1C(=C(C(=O)O1)O)O)O)O.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Ascorbic acid sodium salt
Note relative au nom 99%
Point de fusion 219.0°C to 221.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.5% (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Merck Index 15,819
Rotation spécifique + 104.00
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless to light yellow
Poids de la formule 198.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466884 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/10/2024 Catalog Number352680050,352685000,352681000,352680025
Numéro de lotA0461549 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2024 Catalog Number352680050,352685000,352681000,352680025
Numéro de lotA0453454 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number352680050,352685000,352681000,352680025
Numéro de lotA0393806 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number352680050,352685000,352681000,352680025
Numéro de lotA0402499 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number352680050,352685000,352681000,352680025
Identifiant produit
  • L-Ascorbic acid sodium salt
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium d’acide L-ascorbique, 99 % >