Learn More
Acide L-(+)-ascorbique, poudre, réactif biochimique BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Code produit. 15508674 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15508674
Marque: Avantor J.T.Baker B58105
Produits biochimiques de haute qualité pour la recherche
Identifiants chimiques
CAS 50-81-7
Formule moléculaire C6H8O6
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
Numéro MDL MFCD00064328
Clé InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonyme l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
CID PubChem 54670067
ChEBI CHEBI:29073
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Ascorbic Acid
Conditionnement Flacon poly
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1L = 1.65kg
Nom IUPAC (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
Poids de la formule 176.12
Qualité Réactif biochimique BAKER ANALYZED
Forme physique Poudre