Learn More
Acide L-ascorbique, AR certifié pour l‘analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
C6H8O6, numéro CAS-50-81-7, 500 g, blanc, 176,13 g/mol, 190°C, 64328, pot de poudre en plastique, 2,1 à 2,6, solide
Spécification
Spécification
Point de fusion | 190°C |
Couleur | Blanc |
pH | 2.1 to 2.6 |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Quantité | 100 g |
Poids de la formule | 176.13g/mol |
Forme physique | Solide |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
Jours
3Heures
8Minutes
34Secondes
42
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide L-ascorbique, AR certifié pour l‘analyse, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu