Learn More
Acide L-ascorbique, 99+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical Code produit.: 11473523
Acide L-ascorbique, 99+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 11473523
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Code produit. 11473523
Marque: Fisher Chemical A/8880/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acide L-ascorbique, +99 %, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-81-7
Formule moléculaire C6H8O6
Numéro MDL 64328
Spécification
Point de fusion 190°C
Couleur Blanc
pH 2.1 to 2.6
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 500 g
Poids de la formule 176.13g/mol
Forme physique Solide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide L-ascorbique, 99+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical >