Learn More
L-arginine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Arginine |
| CAS | 74-79-3 |
| Formule moléculaire | C6H14N4O2 |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Numéro MDL | MFCD00002635 |
| Synonyme | l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l |
| Clé InChI | ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O |
| Nom IUPAC | 2-amino-5-[(diaminométhylidène)amino]acide pentanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.20 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- L-Arginine
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: L-Arginine