Learn More
Chlorhydrate de L(+)-arginine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10684942 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
Code produit. 10684942
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1119-34-2
Formule moléculaire C6H14N4O2·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 210.67
Numéro MDL MFCD00064550
Clé InChI KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonyme l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
CID PubChem 66250
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-5(diaminométhylidèneamino)pentanoïque ; chlorhydrate
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Arginine hydrochloride
Point de fusion 226°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Quantité 25 g
Merck Index 15,77
Rotation spécifique + 22
Informations sur la solubilité Solubility in water: 75.1g/100g (20°C)
Transmittance 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Poids de la formule 210.67
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline