Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-alpha-lécithine, granulaire, à partir d’huile de soja
L-alpha-lécithine, > -97 % (phospholipides) min. (sous forme d’acétone insoluble), C42H80NO8P, numéro CAS-8002-43-5
122.17€ - 253.99€
Identifiants chimiques
CAS | 8002-43-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C42H80NO8P |
Poids moléculaire (g/mol) | 750 |
Numéro MDL | MFCD00082428 |
Clé InChI | JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N |
Synonyme | 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholineAfficher plus |
CID PubChem | 16213884 |
ChEBI | CHEBI:86658 |
Nom IUPAC | Phosphate de [(2R)-3-hexadécanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadéca-9,12-diénoyl]oxypropyl] 2-(triméthylazaniumyl)éthyl |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10299500
|
Thermo Scientific Chemicals
413102500 |
250 g | Bouteille en verre |
122.17€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10494501
|
Thermo Scientific Chemicals
413100010 |
1 kg | Flacon en plastique |
253.99€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
8002-43-5 | |
750 | |
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N | |
16213884 | |
Phosphate de [(2R)-3-hexadécanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadéca-9,12-diénoyl]oxypropyl] 2-(triméthylazaniumyl)éthylAfficher plus |
C42H80NO8P | |
MFCD00082428 | |
3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholineAfficher plus | |
CHEBI:86658 | |
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCCAfficher plus |
Spécification
L-α-Lecithin | |
35mg KOH/g max. | |
Brun ou jaune | |
C42H80NO8P | |
15, 5483 | |
Solubility in water: negligible | |
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC | |
750 | |
CHEBI:86658 | |
≥97% (phospholipids) min. (as acetone insoluble) | |
Granulés |
Source: Soybean | |
8002-43-5 | |
Authentique | |
MFCD00082428 | |
3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine | |
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N | |
Phosphate de [(2R)-3-hexadécanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadéca-9,12-diénoyl]oxypropyl] 2-(triméthylazaniumyl)éthyl | |
16213884 | |
750 | |
0.02% max. (in hexane) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-307-2
missing translation for 'rtecsNumber' : OG7565000
missing translation for 'tsca' : TSCA
missing translation for 'storageNote' : Sensible à l’air
- Lecithin, granular