Learn More
L-allo-isoleucine, 99 %, 99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10081024
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1509-34-8
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00066446
Clé InChI AGPKZVBTJJNPAG-BJNJOQLTNA-N
Synonyme l-allo-isoleucine, l-alloisoleucine, alloisoleucine, 2s,3r-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-isoleucine, allo-l-isoleucine, h-allo-ile-oh, 3r-ls-isoleucine, isoleucine, allo, isoleucine, threo
CID PubChem 99288
ChEBI CHEBI:43433
Nom IUPAC Acide (2S,3 R)-2-amino-3-méthylpentanoïque
SMILES CC[C@@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-allo-Isoleucine
Note relative au nom 99%
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Quantité 100 mg
Poids de la formule 131.17
Identifiant produit
  • L-allo-Isoleucine