Learn More
L-alanyl-L-glutamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15418589
L-alanyl-L-glutamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15418589
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 15418589
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J66996.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
La L-alanyl-L-glutamine, numéro CAS 39537-23-0, est un dipeptide synthétisé qui peut être digéré pour former de la L-glutamine stable in vitro.
A substitute for glutamine in mammalian cell culture media; stable to heat-sterilization.L-Alanyl-L-glutamine is used as a component in pharmaceuticals, cosmetics and food products. It is a stable Gln dipeptide, which protects mice against the jejunal crypt depletion in the setting of dietary protein and fat deficiency. It provides nutritional requirements, improves intestinal health and enhances the immune system. It is also involved in various clinical studies such as cancer treatment, radiation and chemotherapy. It finds application in biotechnology as a component for mammalian cell culture medium. It improves pancreatic beta-cell function, maintaining the mitochondrial metabolism and stimulus-secretion coupling essential for insulin release.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39537-23-0
Formule moléculaire C8H15N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 217.23
Numéro MDL MFCD00133046
Clé InChI HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
Synonyme l-alanyl-l-glutamine, ala-gln, alanyl-glutamine, alanyl glutamine, alanylglutamine, l-glutamine, l-alanyl, dipeptamin, h-ala-gln-oh, n 2-l-alanyl-l-glutamine, glutamaxAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 123935
ChEBI CHEBI:73788
SMILES C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanyl-L-glutamine
Point de fusion 222°C
Point d’ébullition 615°C
Couleur Blanc
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC (2S)-2-[(2S)-2-aminopropanamido]-4-carbamoyl acide butanoïque
Quantité 5 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Poids de la formule 217.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY11K025 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog NumberJ66996.06,J66996.22,J66996.14
Numéro de lotX25K039 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2024 Catalog NumberJ66996.06,J66996.22,J66996.14
Numéro de lotW07K016 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/09/2024 Catalog NumberJ66996.06,J66996.22,J66996.14
Numéro de lotS27K021 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/07/2024 Catalog NumberJ66996.06,J66996.22,J66996.14
Numéro de lotP01K007 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2024 Catalog NumberJ66996.06,J66996.22,J66996.14
Nom du produit
L-alanyl-L-glutamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >