Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-alanyl-L-glutamine, 97 % Code produit.: 15264874
Thermo Scientific Chemicals L-alanyl-L-glutamine, 97 %
Code produit. 15264874
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 15264874
Marque: Thermo Scientific Chemicals 451610050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39537-23-0
Formule moléculaire C8H15N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 217.23
Numéro MDL MFCD00133046
Clé InChI HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
Synonyme l-alanyl-l-glutamine, ala-gln, alanyl-glutamine, alanyl glutamine, alanylglutamine, l-glutamine, l-alanyl, dipeptamin, h-ala-gln-oh, n 2-l-alanyl-l-glutamine, glutamaxAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 123935
ChEBI CHEBI:73788
Nom IUPAC (2S)-5-amino-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]-5-acide oxopentanoïque
SMILES C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanyl-L-glutamine
Point de fusion 213.0°C to 220.0°C
Résidus d’allumage 0.1% max
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 217.22
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464414 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/07/2024 Catalog Number451610050,451610010
Numéro de lotA0454867 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number451610050,451610010
Numéro de lotA0420299 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog Number451610050,451610010
Numéro de lotA0370236 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number451610050,451610010
Numéro de lotA0414050 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number451610050,451610010
Identifiant produit
  • L-Alanyl-L-glutamine
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L-alanyl-L-glutamine, 97 % >