Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-alanine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479472
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11479472
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10178.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2491-20-5 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
L-Alanine methyl ester hydrochloride is used to make in-vivo measurement of glucose and alanine metabolism in studies of patients with diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester méthylique L-alanine est utilisé pour mesurer in vivo le métabolisme du glucose et de l’alanine dans les études sur des patients atteints de diabète.
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml).
Remarques
Stockage hygroscopique sous un gaz inerte Entreposer à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2491-20-5
Formule moléculaire C4H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.58
Numéro MDL MFCD00063663
Clé InChI IYUKFAFDFHZKPI-DOIAFFBONA-N
Synonyme l-alanine methyl ester hydrochloride, h-ala-ome.hcl, s-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, methyl l-alaninate hydrochloride, h-ala-ome hcl, alanine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-ala-ome hcl, d-alanyl ester hydrochloride, l-alanine methyl ester hcl
CID PubChem 2733257
Nom IUPAC méthyle (2S)-2-aminopropanoate ;chlorhydrate
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine methyl ester hydrochloride
Point de fusion 106°C to 110°C
Beilstein 3594033
Informations sur la solubilité Soluble in Water (100mg/ml).
Quantité 5 g
Poids de la formule 139.58
Rotation optique +6.5° (c=10 in methanol)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 99%