Learn More
L-adrénaline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
68.04€ - 275.37€
Identifiants chimiques
CAS | 51-43-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H13NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.207 |
Numéro MDL | MFCD00002204 |
Clé InChI | UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N |
Synonyme | epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin |
CID PubChem | 5816 |
ChEBI | CHEBI:28918 |
Nom IUPAC | 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]benzène-1,2-diol |
SMILES | CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11381757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04911.06 |
5 g |
68.04€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11391757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04911.14 |
25 g |
275.37€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
51-43-4 | |
183.207 | |
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N | |
5816 | |
4-[(1R)-1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]benzène-1,2-diol |
C9H13NO3 | |
MFCD00002204 | |
epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin | |
CHEBI:28918 | |
CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O |
Spécification
L-Adrenaline | |
216°C to 219°C | |
MFCD00002204 | |
2368277 | |
14,3619 | |
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N | |
CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O | |
183.207 | |
CHEBI:28918 | |
≥98% |
51-43-4 | |
C9H13NO3 | |
UN2811 | |
Air and light sensitive | |
epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin | |
−52° (c=1 in 0.6N HCl) | |
4-[(1R)-1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]benzène-1,2-diol | |
5816 | |
183.2 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P311-P314-P330-P361-P501c
H301+H331-H310-H315-H319-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-098-7
missing translation for 'rtecsNumber' : DO2625000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
- L-Adrenaline
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Epinephrine
RUO – Research Use Only