Learn More
L-838,417, Tocris Bioscience™
Code produit. 18086012
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
GABAA partial agonist; displays subtype selectivity
Subtype-selective GABAA receptor partial agonist. Selectively binds to α1, α2, α3 and α5 subunits (Ki values are 0.79, 0.67, 0.67 and 2.25 nM respectively) but displays no efficacy at α1 (α1-sparing). Exhibits non-sedative anxiolytic, antinociceptive and anti-inflammatory activity in vivo.
Identifiants chimiques
CAS 286456-42-6
Formule moléculaire C19H19F2N7O
Poids moléculaire (g/mol) 399.41
Numéro MDL MFCD08690609
Clé InChI BQDUNOMMYOKHEP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 9908880
Nom IUPAC 5-({[7-tert-butyl-3-(2,5-difluorophenyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl]oxy}methyl)-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
SMILES CN1N=CN=C1COC1=NN2C(C=C1C(C)(C)C)=NN=C2C1=C(F)C=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-838, 417
Quantité 10 mg
Synonyme unii-8czo0970g3, 3-2,5-difluorophenyl-7-1,1-dimethylethyl-6-1-methyl-1h-1,2,4-triazol-5-yl methoxy-1,2,4-triazolo 4,3-b pyridazine, 7-tert-butyl-3-2,5-difluorophenyl-6-1-methyl-1h-1,2,4-triazol-5-yl methoxy-1,2,4 triazolo 4,3-b pyridazine, 5-7-tert-butyl-3-2,5-difluorophenyl-1,2,4 triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl oxy methyl-1-methyl-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazolo 4,3-b pyridazine, 3-2,5-difluorophenyl-7-1,1-dimethylethyl-6-1-methyl-1h-1,2,4-triazol-5-yl methoxy, l hplc, 1,2,4-triazolo 4,3-b pyridazine,3-2,5-difluorophenyl-7-1,1-dimethylethyl-6-1-methyl-1h-1,2,4-triazol-5-yl methoxy, 3-2,5-difluorophenyl-7-1,1-dimethylethyl-6-2-methyl-2h-1,2,4-triazol-3-ylmethoxy-1,2,4-triazolo 4,3-b pyridazine, 3-2,5-difluorophenyl-7-1,1-dimethylethyl-6-1-methyl-1h-1,2,4,-triazol-5-yl methoxy-1,2,4-triazolo 4,3-b pyridazine
Poids de la formule 399.4
Pourcentage de pureté >98%