Learn More
L-690,330, Tocris Bioscience™ Code produit.: 18073942
L-690,330, Tocris Bioscience™
Code produit. 18073942
10 mg
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 18073942
Marque: Tocris Bioscience 0681/10
Inositol monophosphatase inhibitor
A potent inhibitor of inositol monophophatase; stable to hydrolysis. Induces autophagy in COS-7 cells independently of mTOR inhibition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142523-38-4
Formule moléculaire C8H12O8P2
Poids moléculaire (g/mol) 298.124
Clé InChI JKOCAAWWDVHWKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chembl34819, 1-4-hydroxyphenoxy-1-phosphonoethyl phosphonic acid, 1-4-hydroxyphenoxy-1-phosphonoethylphosphonic acid, 1-p-hydroxyphenoxy ethylenebisphosphonate, d06jat, 1-4-hydroxyphenoxy ethylenebisphosphonic acid, 1-4-hydroxyphenoxy ethylidene bisphosphonic acid, phosphonic acid, 1-4-hydroxyphenoxy ethylidene bis, 1-4-hydroxy-phenoxy-1-phosphono-ethyl-phosphonic acid, 1-4-hydroxyphenoxy-1,1-ethanediyl bis phosphonic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 132449
Nom IUPAC [1-(4-hydroxyphenoxy)-1-phosphonoethyl]phosphonic acid
SMILES CC(OC1=CC=C(C=C1)O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-690, 330
Quantité 10 mg
Poids de la formule 298.13
Pourcentage de pureté >98%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
L-690,330, Tocris Bioscience™ >