Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-5-hydroxytryptophane, 99 %
Code produit. 10336980 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10336980
Marque: Thermo Scientific Chemicals 148290010
Demander un format en vrac ou personnalisé
C11H12N2O3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C11H12N2O3
Numéro MDL MFCD00064341
Spécification
Nom chimique ou matériau L-5-Hydroxytryptophan
Arsenic (As) 1ppm max.
Couleur Beige à blanc ou gris
Métaux lourds 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique -30.9° to -34.9° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) on dry substance
Merck Index 15, 4886
Cendres sulfatées 0.3% max.
Eau 1% max. (K.F.)
Conditions de rotation spécifiques - 32.50 (20.00°C c=1,H2O on dry basis)
Quantité 1 g
Poids de la formule 220.23
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5% (on dry substance)
Forme physique Poudre