Learn More
Ansell Gants légers trempés de vinyle KSR™ série 22-515
Click to view available options
Dimensions:
10
7
7,5
8
9
Description
- Glisser le manchette pour faciliter l‘enfilage et le retrait
- Conçu pour être porté longtemps lors d’applications légères
- Meilleure préhension pour manipuler des petits objets difficiles
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
Coating Material | PVC |
Couleur | Brun clair |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spécifique |
Type de produit | Gants à revêtement enduit |
Dimensions | 7,5 |
Norme EN388 | 2121A |
À utiliser avec (application) | Inspection, assemblage et fabrication de métaux |
Type de manchette de gant | Ouverte |