Learn More
Abnova™ KRT5 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Human overexpression lysate
Marke:  Abnova™
Code nomenclature Nacres: NA.55
Weitere Details : Poids : 0.00010kg
Artikelnummer. 16157201
  • 209.00€ / 100µL
Expédition estimée: 04-10-2024
pour voir le stock disponible 
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
Western Blot
KRT5 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Theoretical M.W. 62.4kDa
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-KRT5 antibody (Mfr. No. H00003852-D01P) by Western Blot.
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
293T
BC024292.1
pCMV-KRT5 full-length
100 μL
Human
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Attention
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote