Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution de Krebs-Ringer, tamponnée au bicarbonate
Code produit. 15428769
Click to view available options
Quantité:
500mL
1L
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 15428769
Marque: Thermo Scientific Chemicals J67591.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme physique Liquide
Quantité 1L