Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ensemble de microfiltration Ultra-Ware™ avec support en acier inoxydable (47 mm)
Conçu pour traiter jusqu’à 500 ml d’échantillons liquides pour l’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique.
Marque: DWK Life Sciences 953805-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Il possède un support en acier inoxydable et est utilisé pour la filtration de solutions visqueuses ou protéiques ou pour la production de filtrat ultra-propre.
- Fourni avec une base de support en acier inoxydable 304, un joint de grille support en PTFE, une base de support en verre, un entonnoir gradué de 300 ml, une pince en aluminium anodisé et un bouchon en silicone n° 8
- Les réservoirs sont gradués de 100 à 250 ml par incréments de 25 ml
- La taille du préfiltre est de 35 mm
- La surface approximative du filtre est de 9,6 cm2
- Maille en acier inoxydable 304 80 x 80, taille d’ouverture de 0,0055 po, surface ouverte de 19,4 %, diamètre de fil de 0,007 po
- La connexion à notre flacon de filtration 1 L (disponible en accessoire) s’effectue avec un bouchon en silicone n° 8
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Acier inoxydable (316) | |
3 in | |
9 in |
300 ml | |
7,6 cm | |
22,9 cm |