Learn More
DWK Life Sciences Ensemble de microfiltration Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ avec support en verre fritté et joint rodé (90 mm)
Conçu pour l’analyse par filtration de grands volumes de liquides corrosifs ou d’échantillons à charges élevées de particules susceptibles d’obstruer un filtre de 47 mm de diamètre
1395.00€ - 1480.00€
Spécification
Description | Assemblage de microfiltration |
---|---|
Matériau | Verre |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11867513
|
DWK Life Sciences
953825-0090 |
1 L |
1395.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11877513
|
DWK Life Sciences
953835-0090 |
2 L |
1480.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Cette unité est également recommandée pour la filtration de grands volumes de solvants HPLC.
- Le raccord en verre rodé supprime le risque contamination par phtalate susceptible de se produire avec l’utilisation de bouchons en silicone ou en néoprène
- Chaque appareil est fourni avec un entonnoir de 1000 ml, une base de support en verre fritté 90 mm, d’une porosité de 40-60 micron, une pince en aluminium anodisé et un flacon de filtration
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Assemblage de microfiltration | |
Verre |