Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ensemble de microfiltration Ultra-Ware™ avec support en verre fritté (90 mm)
Click to view available options
:
Supports de filtres de 90 mm pour flacons ou rampes ; Volume de l’entonnoir : 1000 ml ; Matériau du support : Verre
Description
L’ensemble avec support en verre fritté est utilisé pour la filtration générale.
- La vitesse de filtration est jusqu’à quatre fois plus rapide que celle des filtres de 47 mm
- Le réservoir est gradué de 300 à 1000 ml par incréments de 50 ml
- La capacité maximale de l’entonnoir est de 1100 ml
- La taille du préfiltre est de 70 mm de diamètre ; La surface approximative du filtre est de 38,5 cm2
- La connexion à notre flacon de filtration 1 L (disponible en accessoire) s’effectue avec un bouchon en silicone n° 8
- L’unité est fournie avec une base de support en verre fritté de porosité 40-60 microns, un entonnoir gradué de 1 litre, une pince en aluminium anodisé et un bouchon en silicone n°8
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 1 L |
| Largeur (impériale) | 13,75 in |
| Largeur (métrique) | 35 cm |
| Hauteur (impériale) | 6,31 in |
| Hauteur (métrique) | 16 cm |