Learn More
DWK Life Sciences Agitateur pour plaques de chromatographie CCM Kimble™
Un dispositif simple pour le striage uniforme des plaques CCM.
Marque:  DWK Life Sciences 416430-0000
Code produit. 12706738
  • 539.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-12-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Un dispositif simple pour le striage uniforme des plaques CCM.
  • L’unité se compose d’une base en acier inox avec un support réglable pour un réservoir en verre
  • Fourni avec capillaires en verre, capillaires en acier inox et instructions
  • Pièces en verre en verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Pour fonctionner, le strieur est placé au-dessus du bord du comptoir et la plaque à strier est positionnée parallèlement. La pointe capillaire pliée est alors ajustée de façon à toucher légèrement la plaque. Le réservoir est rempli de la solution à chromatographier et, en déplaçant l’unité d’avant en arrière le long du compteur, une traînée uniforme est réalisée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
À l’unité
Applications de chromatographie CCM
25 cm
6,29 in
Strieur de plaques CCM
Base en acier inox avec support réglable pour réservoir en verre, capillaires en verre et acier inox et instructions
15 cm
16 cm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
DWK Life Sciences Agitateur pour plaques de chromatographie CCM Kimble™ > Strieur de plaques CCM