Learn More
DWK Life Sciences Tube à vide Kimble™ Kontes™ Schlenk avec vanne HI-VAC
Convient à une utilisation avec des collecteurs K216050 ou K216060
Marque: DWK Life Sciences 218710-0025
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Verre borosilicaté à paroi moyenne
Spécification
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A | |
0,98 in | |
6,49 in | |
Collecteurs 216050 ou 216060 | |
2,75 in | |
3,93 in | |
Tube à vide |
Verre borosilicaté | |
2,5 cm | |
16,5 cm | |
7 cm | |
10 cm | |
Valve Hi-Vactrade;, clé de robinet |