Learn More
DWK Life Sciences Pilons réutilisables Pellet Pestle™ pour broyeurs pour tissus Kimble™ Kontes™
Code produit. 11805731
Click to view available options
Capacité:
15 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11805731
Marque: DWK Life Sciences 7495151500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les microtubes à centrifuger de 15 ml
  • CTFE / acier inox autoclavable
  • Spécialement conçu pour être compatible avec les microtubes
  • Taille : 15 ml
  • Longueur totale du pilon : 21 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Oui
À utiliser avec (équipement) Microtubes de 15 ml
Comprend 1 pièce
Longueur (impériale) 8,26 in
Longueur (métrique) 210mm
Matériau CTFE / acier inox
Capacité 15 ml