Learn More
DWK Life Sciences Béchers à double chemise Kontes™
Code produit. 11853163
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11853163
Marque: DWK Life Sciences 3170001000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
The open top provides easy access to concentrated residual samples.
  • A conical lower interior surface eliminates spin-out when used with an egg-shaped PTFE magnetic stir bar
  • Jacket has serrated 3/8 in. hose connections
  • Design meets ASTM Specification E960, Type I requirements
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 33,81 oz.
Description Connection: 0.37 in. Serrated Hose
Diamètre (impériale) interne 4.13 in.
Diamètre (impériale) externe 5.51 in.
Diamètre (métrique) interne 10.5 cm
Diamètre (métrique) externe 14 cm
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau Borosilicate Glass
À utiliser avec (application) Laboratory Applications Requiring a Variety of Temperature-Controlled Reactions and Useful in Biological and Chemical Reactions Including Titrations, Enzyme Digestions and Synthetic Organic Reactions
Hauteur (impériale) intérieure 5.23 in.
Hauteur (impériale) extérieure 5.98 in.
Hauteur (métrique) intérieure 13.3 cm
Hauteur (métrique) extérieure 15.2 cm
Comprend Conical Lower Interior Surface
Type Bécher
Certifications/Conformité ASTM E960, ASTM E438, USP Type I
Modèle Open Top