Learn More
Verrerie de filtration sur membrane Kontes™ de Restek
Utilisée pour la filtration de routine de liquides corrosifs et l’élimination des particules des solvants HPLC
Marque:  Kimble Chase 953771-0000
Code produit. 11828502
  • 181.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-10-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le raccord à joint rodé élimine la contamination par phtalate qui peut se produire lors de l’utilisation de bouchons en silicone ou en néoprène
  • La base de support est dotée d’un fritté en verre à grosse porosité et d’un raccord à vide intégré, situé au-dessus de la pointe anti-goutte qui empêche la contamination de la ligne de vide par des gouttelettes de filtrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Appareil de microfiltration
Funnel (500 mL)
47 mm
Verre
500 mL
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Verrerie de filtration sur membrane Kontes™ de Restek > Entonnoir en verre, 500 ml