Learn More
DWK Life Sciences Colonnes économiques Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Code produit. 11772364
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
500 mm
1200 mm
Capacité de colonne:
25 ml
49 ml
74 ml
98 ml
147 ml
246 ml
638 mL
Quantité:
5/boîte
Chaque
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 11772364
Marque: DWK Life Sciences 4204002510
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéales pour une utilisation avec les systèmes FPLC™, les pompes péristaltiques ou l’écoulement par gravité à 15 psi
Utilisez ces colonnes avec les milieux d’échange d’ions, d’affinité, de filtration sur gel et d’interaction hydrophobe.
  • Verre borosilicaté durable
  • Avec des adaptateurs de débit
  • Les extrémités rodées de précision des colonnes offrent une étanchéité parfaite à l’aide de bouchons afin d’éviter toute fuite ou “fluage” sous pression
  • Le bouchon du réservoir fileté et facile à retirer ne saute pas sous l’effet de la pression
  • Le réservoir peut accueillir des entonnoirs auxiliaires et des réservoirs en verre
  • Raccords d’entrée et de sortie Luer-Lock en PP
  • Le support du lit est doté d’un disque en PE de 20 μm qui retient la plupart des milieux de culture pour la chromatographie aqueuse à basse pression
  • Les colonnes sont compatibles avec des adaptateurs de débit pour régler la hauteur du lit des colonnes Flex-Column (adaptateurs à commander séparément)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
“End-capped” Oui
À utiliser avec (application) Échange d’ions, affinité, filtration sur gel et milieux d’interaction hydrophobes
Quantité 5/boîte
Gamme de température (métrique) 0 à 50 °C
Diamètre (métrique) interne 25 mm
Type Colonne de chromatographie économique
Pression max. 14,5 psi
Porosité 20 μm
Capacité de colonne 49 ml
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre borosilicaté de type I, classe A
Matériau de support HDPE
Types de connecteurs Luer-Lock mâle
Zone transversale 4,91 cm3
Méthode de stérilisation 2N NaOH ou éthanol à 100 %